Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSTP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4413
PRSI4413EA 435 EUR InStock
PRSI4413
Anti-GSTP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GSTP1 Antibody: Glutathione S-transferases (GSTs) are a family of enzymes that play an important role in detoxification by catalyzing the conjugation of many hydrophobic and electrophilic compounds with reduced glutathione. Based on their biochemical, immunologic, and structural properties, the soluble GSTs are categorized into 4 main classes: alpha, mu, pi, and theta. The glutathione S-transferase pi gene (GSTP1) is a polymorphic gene encoding active, functionally different GSTP1 variant proteins that are thought to function in xenobiotic metabolism (i.e., the metabolism of environmental mutagens and carcinogens) and may play a role in susceptibility to cancer. More recent experiments have suggested that differential expression of GSTP1 also contributes to the sensitivity of xenobiotics in the substantia nigra and may influence the pathogenesis of reactive oxygen species-induced neurological disorders such as Parkinson's disease. CpG island hypermethylation of the GSTP1 promoter leading to the silencing of the GSTP1 gene has also been linked to cancer.

Type:
Antigen: GSTP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité