Human GTSP1 peptide (14 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4413P
PRSI4413PEA 105 EUR InStock
PRSI4413P
Human GTSP1 peptide (14 aa in the center)
Protéines et Peptides
GSTP1 peptide is used for blocking the activity of GTSP1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité