Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLXDC2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4417
PRSI4417EA 435 EUR InStock
PRSI4417
Anti-PLXDC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Plxdc2 Antibody: Plxdc2, also known as Tumor endothelial marker 7-related (TEM7R) encodes a protein with 57% amino acid identity to TEM7, the most abundant tumor endothelial marker. Plxdc2 is strongly expressed in the endothelial cells of the tumor stroma, but not in the endothelial cells of normal colonic tissue. Plxdc2 is also expressed at high levels in vessels of some normal tissues, with highest expression in muscle and lung. Plxdc2 and TEM7 may be important for tumor angiogenesis in humans. Cortactin was identified as a protein capable of binding to the extracellular region of both TEM7 and Plxdc2, and may provide new opportunities for the delivery of therapeutic and imaging agents to the vessels of solid tumors.

Type:
Antigen: PLXDC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité