L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Plxdc2 peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4419P
PRSI4419PEA 122 EUR InStock
PRSI4419P
Human Plxdc2 peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Plxdc2 peptide is used for blocking the activity of Plxdc2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité