Human ATG16 Peptide (18 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4425P
PRSI4425PEA 122 EUR InStock
PRSI4425P
Human ATG16 Peptide (18 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
ATG16 peptide is used for blocking the activity of ATG16 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité