Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATG16 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4427
PRSI4427EA 435 EUR InStock
PRSI4427
Anti-ATG16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ATG16 Antibody: Autophagy, the process of bulk degradation of cellular proteins through an autophagosomic-lysosomal pathway is important for normal growth control and may be defective in tumor cells. It is involved in the preservation of cellular nutrients under starvation conditions as well as the normal turnover of cytosolic components. This process is negatively regulated by TOR (Target of rapamycin) through phosphorylation of autophagy protein APG1. ATG16, another member of the autophagy protein family, forms a complex with the ATG5-ATG12 conjugate. This multimeric protein has been shown to be essential for autophagosome formation in both yeast and mammals and targets the ATG5-ATG12 complex to the autophagic isolation membrane during the formation of the autophagosome. Because mammalian ATG16 has seven WD-repeats in its C-terminal domain, it has been suggested that these may form a platform for further protein-protein interactions. Multiple isoforms of ATG16 are known to exist.

Type:
Antigen: ATG16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité