Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGF4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4433
PRSI4433EA 435 EUR InStock
PRSI4433
Anti-FGF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FGF4 Antibody: Fibroblast growth factor 4 (FGF4) is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family that possess broad mitogenic and cell survival activities and play key roles in growth and survival of stem cells during embryogenesis, tissue regeneration, and carcinogenesis. FGF4 was identified by its strong oncogenic transforming activity and is a potent angiogenic factor, expressed in several highly vascularized tumors and also in adult mouse testis, intestine, and brain. Studies on the mouse homolog suggests a function in bone morphogenesis and limb development through the sonic hedgehog (SHH) signaling pathway. Furthermore, FGF4 regulates neural progenitor cell proliferation and neuronal differentiation. Recent studies show a growth-promoting role for FGF4 in human embryonic stem cells and a putative feedback inhibition mechanism by a novel FGF4 splice isoform that may serve to promote differentiation at a later stages of development.

Type:
Antigen: FGF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité