Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CXCR4-LO Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4443
PRSI4443EA 435 EUR InStock
PRSI4443
Anti-CXCR4-LO Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CXCR4-Lo Antibody: Human immunodeficiency virus (HIV) and related viruses require coreceptors, in addition to CD4, to infect target cells. Some G protein-coupled receptors including CCR5, CXCR4, CCR3, CCR2b and CCR8 in the chemokine receptor family, and four new human molecules GPR15, STRL33, GPR1 and V28 were recently identified as HIV coreceptors. Among them, CXCR4 is a principal coreceptor for T-cell tropic strains of HIV-1 fusion and entry of human white blood cells. CXCR4 is also required for the infection by dual-tropic strains of HIV-1 and mediates CD-4 independent infection by HIV-2. The alpha-chemokine SDF-1 is the ligand for CXCR4 and prevents infection by T-tropic HIV-1. CXCR4 associates with the surface CD4-gp120 complex before HIV enters target cells. CXCR4 messenger RNA levels correlated with HIV-1 permissiveness in diverse human cell types. Antibodies to CXCR4 block HIV-1 and HIV-2 fusion and infection of human target cells. The amino-terminal domain and the second extracellular loop of CXCR4 serve as HIV binding sites.

Type:
Antigen: CXCR4-LO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité