Human CXCR4 peptide (9 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4443P
PRSI4443PEA 105 EUR InStock
PRSI4443P
Human CXCR4 peptide (9 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
CXCR4-Lo peptide is used for blocking the activity of CXCR4-Lo antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité