Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCRAPPER Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4449
PRSI4449EA 435 EUR InStock
PRSI4449
Anti-SCRAPPER Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SCRAPPER Antibody: Members of the F-box protein family, such as Scrapper, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1, cullin, and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. Scrapper is selectively expressed in the brain, broadly expressed within the mouse CNS and is abundant at presynaptic membrane. Scrapper has orthologs in C. elegans, D. melanogaster, and mammals which suggests that it might function as an important membrane-localized E3 ligase in various species. Scrapper is a major presynaptic E3 ubiquitin ligase that acts through RIM1a via degradation and the ubiquitin-proteasome-system (UPS) pathway to critically regulate synaptic transmission. This identifies protein degradation as a mechanism for holding synaptic communication in check.

Type:
Antigen: SCRAPPER
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité