Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLITRK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4453
PRSI4453EA 415 EUR InStock
PRSI4453
Anti-SLITRK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Slitrk1 Antibody: SLIT and NTRK-like family 1 (Slitrk1) is a member a protein family consisting of six homologous transmembrane proteins (Slitrk1-6) that share two conserved leucine-rich repeat domains in the extracellular domain and have significant homology to Slit, a secreted axonal growth-controlling protein. These proteins are also homologous to trk neurotrophin receptors in their intracellular domains. Expression of Slitrk proteins is highly restricted to neural and brain tumor tissues, but varies within the family. For example, Slitrk1 is expressed primarily in mature neurons. Overexpression of Slitrk1 in transfected neuronal cells induced unipolar neurites, while expression of the other Slitrk proteins inhibited neurite outgrowth, suggesting that these proteins are involved in the control of neurite outgrowth. While Slitrk1 variants have been suggested associated with Tourette's Syndrome, it is thought to play only a minor role if at all.

Type:
Antigen: SLITRK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité