Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLITRK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4457
PRSI4457EA 435 EUR InStock
PRSI4457
Anti-SLITRK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Slitrk2 Antibody: SLIT and NTRK-like family 2 (Slitrk2) is a member a protein family consisting of six homologous transmembrane proteins (Slitrk1-6) that share two conserved leucine-rich repeat domains in the extracellular domain and have significant homology to Slit, a secreted axonal growth-controlling protein. These proteins are also homologous to trk neurotrophin receptors in their intracellular domains. Expression of Slitrk proteins is highly restricted to neural and brain tumor tissues, but varies within the family. For example, Slitrk2 is expressed primarily in neurons in the ventricular layer of the brain. Like every other Slitrk protein except Slitrk1, overexpression of Slitrk2 inhibited neurite outgrowth in cultured neurons. Deletion analysis indicated that the functional difference between Slitrk2 and Slitrk1 is within their intracellular domains. At least two isoforms of this protein are known to exist.

Type:
Antigen: SLITRK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité