Human Sirt2 peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4485P
PRSI4485PEA 122 EUR InStock
PRSI4485P
Human Sirt2 peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SIRT2 peptide is used for blocking the activity of Sirt2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité