Human LGI1 peptide (14 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4489P
PRSI4489PEA 122 EUR InStock
PRSI4489P
Human LGI1 peptide (14 aa in the center)
Protéines et Peptides
LGI1 peptide is used for blocking the activity of LGI1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité