Human LGI3 peptide (12 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4493P
PRSI4493PEA 122 EUR InStock
PRSI4493P
Human LGI3 peptide (12 aa in the center)
Protéines et Peptides
LGI3 peptide is used for blocking the activity of LGI3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité