Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RTP801 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4495
PRSI4495EA 435 EUR InStock
PRSI4495
Anti-RTP801 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RTP801 Antibody: RTP801 was initially identified as a gene induced by DNA damage, and later found to also be regulated by other cellular stresses such as hypoxia and glucocorticoid treatment. Recently, RTP801 has been shown to act as a mediator of tuberous sclerosis complex (TSC)-dependent regulation of the mammalian Target of Rapamycin (mTOR), an evolutionarily conserved serine/threonine kinase that regulates cell growth and cell cycle. In response to energy stress, RTP801 inhibits mTOR function, resulting in dephosphorylation of downstream targets such as ribosomal protein S6 kinase 1 and 4EBP1 and decreasing cell growth. Disregulation of RTP801 may thus contribute to human tumorigenesis.

Type:
Antigen: RTP801
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité