Anti-PTGER4 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
45-540
PRSI45-540EA 620 EUR InStock
PRSI45-540
Anti-PTGER4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
EP4 Prostaglandin Receptor antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
EP4 Prostaglandin Receptor antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PTGER4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité