Anti-LHCGR Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
45-830
PRSI45-830EA 620 EUR InStock
PRSI45-830
Anti-LHCGR Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
LHCGR antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
LHCGR antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: LHCGR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité