Human BRAL1 peptide (12 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4501P
PRSI4501PEA 122 EUR InStock
PRSI4501P
Human BRAL1 peptide (12 aa in the center)
Protéines et Peptides
BRAL1 peptide is used for blocking the activity of Bral1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité