Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4505
PRSI4505EA 435 EUR InStock
PRSI4505
Anti-BAP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BAP3 Antibody: BAP3 was initially identified through interaction in a yeast two-hybrid system with the brain-specific angiogenesis inhibitor 1, a p53-target gene that encodes a seven-span transmembrane protein member of the secretin receptor family. BAP3 is predominantly expressed in the brain and possess high homology with Munc13 and synaptotagmin, suggesting that BAP3 may play a role in regulating neurotransmitter release. Recent experiments have shown that BAP3 is induced in certain tumors such as desmoplastic small round cell tumor. Ectopic expression of BAP3 in tumor cells dramatically enhances growth in low serum conditions and colony formation in soft agar, suggesting that the regulated exocytotic pathway may play a role in cancer cell proliferation.

Type:
Antigen: BAP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité