Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LGI4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4511
PRSI4511EA 435 EUR InStock
PRSI4511
Anti-LGI4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LGI4 Antibody: The leucine-rich, glioma inactivated gene 4 (LGI4) is a member of the LGI family in which LGI1 is the exemplar. The LGI family consists of four of highly related proteins containing leucine-rich repeats (LRRs) which are highly similar to other transmembrane signaling molecules and receptors. LGI1 has been identified as a candidate tumor suppressor gene for glioma and plays a role in autodominant lateral temporal epilepsy (ADTLE), an epileptic syndrome characterized by focal seizures with predominant auditory symptoms. Despite its high homology with LGI1 and similar pattern of expression, mutations in LGI4 have not been found to be associated with ADTLE. However, the LGI4 gene is located in a region linked to benign familial infantile convulsions. Further study revealed that a GC-to-AT polymorphism was correlated with childhood absence epilepsy. Other studies showed that decreasing LGI4 expression in cultured cells inhibits myelination, indicating that LGI4 may play a role in neural development.

Type:
Antigen: LGI4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité