Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RVF Virus Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4519
PRSI4519EA 435 EUR InStock
PRSI4519
Anti-RVF Virus Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rift Valley Fever Virus Antibody: Rift Valley Fever (RFV) virus is an arthropod-borne virus endemic to Africa that infects humans and animals that is transmitted predominantly by mosquitoes. During human infections, symptoms can range from benign fever to severe encephalitis and fatal hepatitis with hemorrhagic fever. The Bunyaviridae family of viruses to which the RVF virus belongs are spherical enveloped viruses with a tripartite RNA genome of negative or ambisense polarity. The three segments are referred to as the L, M, and S segments. The L and M segments are negative polarity and code fore the L-dependent RNA polymerase and glycoprotein precursor respectively. The S segment is of ambisense polarity and encodes the nucleoprotein and non-structural proteins. This RVF virus antibody was derived from a peptide sequence near the center of the polyprotein precursor translated from the M segment. It will therefore detect both the precursor and the Glycoprotein G1.

Type:
Antigen: RVF Virus
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité