Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NIPSNAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4535
PRSI4535EA 435 EUR InStock
PRSI4535
Anti-NIPSNAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NIPSNAP Antibody: NIPSNAP is a member of an evolutionarily well conserved gene family and has a strong sequence similarity to the central portion of a protein encoded by C. elegans chromosome III between a 4-nitrophenylphosphatase (NIP) domain and non-neuronal SNAP25-like protein. Recent studies have indicated that NIPSNAP is involved in the regulation of the Ca2+-selective transient receptor potential vanilloid channel 6 (TRPV6). NIPSNAP1 associates with TRPV6 at the plasma membrane and inhibits TRPV6 currents. Other studies show that NIPSNAP's expression is reduced in the phenylketonuria (PKU) mouse brain, suggesting that NIPSNAP may play a role in memory.

Type:
Antigen: NIPSNAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité