Human NIPSNAP peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4535P
PRSI4535PEA 105 EUR InStock
PRSI4535P
Human NIPSNAP peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
NIPSNAP peptide is used for blocking the activity of NIPSNAP antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité