Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMC6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4547
PRSI4547EA 435 EUR InStock
PRSI4547
Anti-TMC6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EVER1 Antibody: Epidermodysplasia verruciformis (EV) is an autosomal recessive dermatosis characterized by abnormal susceptibility to human papillomaviruses (HPVs) and a high rate of progression to squamous cell carcinoma on sun-exposed skin. EV is caused by mutations in either of two adjacent genes, EVER1 and EVER2, located on chromosome 17q25.3. Both of these genes encode integral membrane proteins that localize to the endoplasmic reticulum and are predicted to form transmembrane channels. Both EVER1 and EVER2 are members of the transmembrane channel-like (TMC) protein family. EVER1 possesses eight trans-membrane domains and two leucine zipper motifs. EVER1 and EVER2 form a complex and interact with the zinc transporter 1 (ZnT-1), suggesting that EVER1 and EVER2 act to regulate cellular zinc balance.

Type:
Antigen: TMC6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité