Human EVER1 peptide (14 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4547P
PRSI4547PEA 122 EUR InStock
PRSI4547P
Human EVER1 peptide (14 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
EVER1 peptide is used for blocking the activity of EVER1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité