Human EVER1 peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4549P
PRSI4549PEA 122 EUR InStock
PRSI4549P
Human EVER1 peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
EVER1 peptide is used for blocking the activity of EVER1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité