Human Unc93b peptide (19 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4553P
PRSI4553PEA 122 EUR InStock
PRSI4553P
Human Unc93b peptide (19 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Unc93b peptide is used for blocking the activity of Unc93b antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité