Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMBRA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4557
PRSI4557EA 435 EUR InStock
PRSI4557
Anti-AMBRA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Ambra1 Antibody: Autophagy, the process of bulk degradation of cellular proteins through an autophagosomic-lysosomal pathway is important for normal growth control and may be defective in tumor cells. It is involved in the preservation of cellular nutrients under starvation conditions as well as the normal turnover of cytosolic components. Beclin-1, a principal regulator of autophagosome formation, is in turn regulated by Ambra1. Ambra1 associates with Beclin-1 through a region near its center as determined by yeast two-hybrid assay. Null mutations in this gene in mice resulted in embryonic lethality with severe neural tube defects associated with autophagy impairment, accumulation of ubiquitinated proteins, unbalanced cell proliferation and excessive apoptotic death. Furthermore, down-regulation of Ambra1 in cultured cells though RNA interference decreased the level of rapamycin- and nutrient starvation-induced autophagy. Multiple isoforms of Ambra1 are known to exist.

Type:
Antigen: AMBRA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité