Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAPS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4559
PRSI4559EA 435 EUR InStock
PRSI4559
Anti-CAPS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CAPS1 Antibody: CAPS1 and its related protein CAPS2 encode novel neural/endocrine-specific cytosolic and peripheral membrane proteins. Both are essential components of the synaptic vesicle priming machinery and are required for the Ca2+-regulated exocytosis of secretory vesicles; CAPS-deficienct neurons contain no or very few fusion competent synaptic vesicles, causing a selective impairment of fast phasic transmitter release. CAPS1 acts at a stage in exocytosis that follows ATP-dependent priming, which involves the essential synthesis of phosphatidylinositol 4, 5-bisphosphate and is thought to be a specific regulator of large dense-core vesicle fusion.

Type:
Antigen: CAPS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité