Human CAPS1 peptide (21 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4561P
PRSI4561PEA 122 EUR InStock
PRSI4561P
Human CAPS1 peptide (21 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
CAPS1 peptide is used for blocking the activity of CAPS1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité