Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CAPS2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4565
PRSI4565EA 435 EUR InStock
PRSI4565
Anti-CAPS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CAPS2 Antibody: CAPS2 and the related protein CAPS1 encode novel neural/endocrine-specific cytosolic and peripheral membrane proteins. Both are essential components of the synaptic vesicle priming machinery and are required for the Ca2+-regulated exocytosis of secretory vesicles; CAPS-deficient neurons contain no or very few fusion competent synaptic vesicles, causing a selective impairment of fast phasic transmitter release. Like CAPS1, numerous isoforms of CAPS2 are known to exist. These isoforms show distinct expression patterns in the brain. For example, CAPS2b showed high expression in the developing cerebellum. Furthermore, one version of CAPS2 mRNA that lacks exon 3 is detected in some autistic patients, suggesting that the differential expression pattern of CAPS2 is involved in neuronal development.

Type:
Antigen: CAPS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité