Human GRTP1 peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4591P
PRSI4591PEA 122 EUR InStock
PRSI4591P
Human GRTP1 peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
GRTP1 peptide is used for blocking the activity of GRTP1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité