Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Transportin 3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4599
PRSI4599EA 415 EUR InStock
PRSI4599
Anti-Transportin 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TNPO3 Antibody: TNPO3 is a member of the importin beta/transportin family of nuclear import receptors and is specific for the essential splicing factors termed SR proteins, binding specifically and directly to the arginine/serine (RS)-rich domains of these proteins. Further experiments demonstrated that this interaction occurs only when these RS domains are phosphorylated. More recently, TNPO3 was identified as an HIV dependency factor (HDF) and that depletion of TNPO3 resulted in HIV inhibition after reverse transcription but before integration, suggesting that TNPO3 may be an important drug target in HIV treatment. At least three isoforms of TNPO3 are known to exist.

Type:
Antigen: Transportin 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité