Anti-PIK3C2A Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
46-185
PRSI46-185EA 620 EUR InStock
PRSI46-185
Anti-PIK3C2A Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
PIK3C2A antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
PIK3C2A antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PIK3C2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: 0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité