Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RGS18 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
46-290
PRSI46-290EA 620 EUR InStock
PRSI46-290
Anti-RGS18 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
RGS18 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

RGS18 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RGS18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité