Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ZCCHC11 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
46-610
PRSI46-610EA 620 EUR InStock
PRSI46-610
Anti-ZCCHC11 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32,000. Immunohistochemistry: In paraffin embedded tissues recommended concentration, 2-6 μg/ml. Western Blot: Approximately 250-300 kDa and 30-35 kDa band seen in Raji lysate. Recommended for use at 1-3 μg/mL.

Please note that the band we consistently detect in Western Blots differs from the predicted size of 181 kDa . However, it has several consensus glycosylation sites. Glycosylations are known to affect migration of proteins on a SDS-PAGE [Hames, B.D and Rickwood, D., eds. Gel electrophoresis of proteins: a practical approach. Oxford University Press].

ZCCHC11 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

ZCCHC11 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ZCCHC11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité