Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DIO2 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
46-651
PRSI46-651EA 553 EUR InStock
PRSI46-651
Anti-DIO2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:128,000. Western Blot: Approximately 65-70 kDa band in human heart and thyroid lysates after 0.05 μg/mL antibody staining.5 kDa according to NP_NP_000784.2 and of 34.6 kDa according to NP_001007024.1. The 65-70 kDa band was successfully blocked by incubation with the immunizing peptide. Immunohistochemistry: Cryo-sectioned mouse hippocampus shows staining in the granular layer of the dentate gyrus. Recommended concentration, 2-3 μg/mL. Data obtained from anonymous customer.

DIO2 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

DIO2 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DIO2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité