Anti-ENOX2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
46-653
PRSI46-653EA 620 EUR InStock
PRSI46-653
Anti-ENOX2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:64,000. Western Blot: Approximately 60 kDa and 37 kDa in human heart lysates after 0.03 μg/mL antibody staining.
ENOX2 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
ENOX2 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: ENOX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG PRSI46-653
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité