Anti-HRASLS Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
46-673
PRSI46-673EA 620 EUR InStock
PRSI46-673
Anti-HRASLS Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:4,000.
HRASLS antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
HRASLS antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: HRASLS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité