Anti-PPP2R3A Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
46-701
PRSI46-701EA 620 EUR InStock
PRSI46-701
Anti-PPP2R3A Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:16,000. Western Blot: Approximately 80 kDa band in human muscle lysates after 1 μg/mL antibody staining. Please note that currently we cannot find an explanation in the literature
PPP2R3A antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
PPP2R3A antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PPP2R3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
More Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG PRSI46-701
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité