Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIPG Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
46-741
PRSI46-741EA 620 EUR InStock
PRSI46-741
Anti-LIPG Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:16,000. Western Blot: Approximately 70 kDa band observed in human liver lysates (calculated MW of 56.8 kDa according to NP_006024.1). The observed molecular weight corresponds to earlier findings in literature with different antibodies (Gauster et al, J Clin Endocrinol Metab. 2007 Jun;92 (6) :2256-63. Epub 2007 Mar 13.; PMID: 17356047). Recommended concentration: 0.3-1 μg/mL. an additional band of unknown identity was also consistently observed at 30 kDa . This band was successfully blocked by incubation with the immunizing peptide.

Endothelial Lipase antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

Endothelial Lipase antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LIPG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité