Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Clu Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
46-749
PRSI46-749EA 620 EUR InStock
PRSI46-749
Anti-Clu Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:8,000. Western Blot: Approximately 37 kDa band observed in mouse brain and testis lysates and in rat brain and ovary lysates (calculated MW of 51.6 kDa according to mouse NP_038520.1). The observed molecular weight corresponds to earlier findings in literature with different antibodies (Miyata et al, Circulation. 2001 Sep 18;104 (12) :1407-12.; PMID: 11560857). Recommended concentration: 0.3-1 μg/mL.

Clusterin antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

Clusterin antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Clu
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité