Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK13 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
46-751
PRSI46-751EA 620 EUR InStock
PRSI46-751
Anti-CK13 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:128000. Western Blot: Approximately 55 kDa band observed in human lung, skeletal muscle and skin lysates (calculated MW of 49.6 kDa according to NP_705694.2). The observed molecular weight corresponds to earlier findings in literature with different antibodies (Sajjan, Microbiology. 2003 Apr;149 (Pt 4) :961-71.; PMID: 12686638). Recommended concentration: 0.1-0.3 μg/mL. Immunohistochemistry: In paraffin embedded human tonsil shows strong layered, filamentous staining. Recommended concentration, 2-4 μg/mL.

Keratin 13 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

Keratin 13 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CK13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité