Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPM2A Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
46-781
PRSI46-781EA 620 EUR InStock
PRSI46-781
Anti-EPM2A Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:16,000. Western Blot: Approximately 38 kDa band observed in human cerebellum, mouse brain and rat brain lysates. Recommended concentration: 0.1-0.3 μg/mL. Immunohistochemistry: In paraffin embedded human cerebellum shows pixulate staining in the cells of the granular layer. Recommended concentration, 2.5-3.8 μg/mL.

EPM2A antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

EPM2A antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: EPM2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité