Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDH23 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
46-822
PRSI46-822EA 620 EUR InStock
PRSI46-822
Anti-CDH23 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:1,000. Western Blot: Approximately 60 kDa band observed in human brain (amygdala and frontal cortex lysates (calculated MW of 58.6 kDa according to NP_443068.1). Recommended concentration: 1-3 μg/mL.

Cadherin-like 23 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

Cadherin-like 23 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CDH23
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité