Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIM2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4609
PRSI4609EA 415 EUR InStock
PRSI4609
Anti-RIM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rim2 Antibody: Rab3-interacting molecules (RIMs) are synaptic proteins necessary for neuronal transmission and plasticity. Rim1 and Rim2 proteins are expressed in overlapping but distinct patterns throughout the brain. While the ablation of either gene was not lethal in mice, the deletion of both resulted in postnatal mortality. This lethality is due to a defect in neurotransmitter release; synapses without RIM proteins can still release neurotransmitters but are unable to do so in response to normal Ca2+ triggers. Like Rim1, Rim 2 is thought to be an effector protein for Rab3, binding to Rab3 on synaptic vesicles in a GTP-dependent manner. Rim2 is known to exist in multiple isoforms; this antibody should recognize most of them.

Type:
Antigen: RIM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité