Human VGF peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4611P
PRSI4611PEA 122 EUR InStock
PRSI4611P
Human VGF peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
VGF peptide is used for blocking the activity of VGF antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité