Human GPAT1 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4613P
PRSI4613PEA 122 EUR InStock
PRSI4613P
Human GPAT1 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
GPAT1 peptide is used for blocking the activity of GPAT1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité