Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WNT10B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4619
PRSI4619EA 415 EUR InStock
PRSI4619
Anti-WNT10B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Wnt10b Antibody: Wnt10b is a member of the Wnt family, a gene family that encodes secreted signaling proteins that play crucial roles in normal development such as regulation of cell fate and patterning during embryogenesis as well as neoplastic transformation. Wnt10b is found in the mouse mammary tumor virus insertion site where it is activated and causes mammary tumors. Elevated levels of Wnt10b have also been detected in human breast carcinomas. Wnt10b is known to be involved in adipogenesis, maintaining the preadipocyte in an undifferentiated state. More recently, Wnt10b has been shown to promote epithelial cell differentiation and hair shaft growth, demonstrating that Wnt10b has multiple roles in cell growth and differentiation.

Type:
Antigen: WNT10B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité